氯化铈(III)七水合物 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 三氯化铈
211821000 211825000
ACRO211821000EA 0 CNY
ACRO211821000 ACRO211825000
氯化铈(III)七水合物 99%
氯化铈(III)七水合物
分子式: CeCl₃·7H₂O
分子量: 372.58 g/mol
溶点: 848 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149634
CAS号: 18618-55-8
EINECS: 232-227-8
UN号: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02041
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %