硫酸铁(III)铵十二水合物 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 硫酸铁铵
VWRC21094.233EA 543 CNY
VWRC21094.233 VWRC21094.290 VWRC21094.260
硫酸铁(III)铵十二水合物 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
硫酸铁(III)铵十二水合物
分子式: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
分子量: 482.2 g/mol
沸点: 230
溶点: 39…41 °C
密度: 1.71 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150004
CAS号: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
现在订购
产品技术规格
Assay 99.0 - 101.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Substances not precipitated by NH4OH Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Zn (Zinc) Max. 30 ppm