硫酸铁(III)铵十二水合物 99% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
423690250 423695000
ACRO423690250EA 0 CNY
ACRO423690250 ACRO423695000
硫酸铁(III)铵十二水合物 99% ACS
硫酸铁(III)铵十二水合物
分子式: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
沸点: 230 °C (760 mmHg)
溶点: 39…41 °C
密度: 1,71 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00150004
CAS号: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
现在订购
产品技术规格
Appearance Violet Crystals
Titration Iodometric 98.5 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO3) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferrous iron (Fe 2+) (Limit about 0.001%) Passes test
Insoluble matter ≤0.01 %