硫酸亚铁(II)铵 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 莫尔盐, 硫酸亚铁铵, 亚铁铵矾
VWRC24257.236EA 400 CNY
VWRC24257.236 VWRC24257.293 VWRC24257.260
硫酸亚铁(II)铵 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
硫酸亚铁(II)铵
分子式: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
分子量: 392.14 g/mol
溶点: 110 °C
密度: 1.864 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150530
CAS号: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 3.0 - 5.0
Total P (Phosphorus) Max. 30 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (III) (Iron) Max. 0.03 %
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 0,1 %
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm