钼酸铵四水合物 99+% for analysis
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 钼酸, 七钼酸铵
205851000 205855000
ACRO205851000EA 0 CNY
ACRO205851000 ACRO205855000
钼酸铵四水合物 99+% for analysis
钼酸铵四水合物
分子式: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
分子量: 1235.86 g/mol
溶点: 190 °C
密度: 2.49 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00167059
CAS号: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm