四甲基氢氧化铵五水合物 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
420530250 420531000
ACRO420530250EA 0 CNY
ACRO420530250 ACRO420531000
四甲基氢氧化铵五水合物 98%
四甲基氢氧化铵五水合物
分子式: C₄H₁₃NO·5H₂O
分子量: 181.23 g/mol
溶点: 62…71 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149566
CAS号: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN号: 3423
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
Titration with HCl 97.5 to 103 %
Carbonate (CO3) ≤7500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium + Potassium (Na+K) ≤5 ppm
Impurity ≤0.1 % Halides (as Cl)