四甲基氢氧化铵五水合物 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
207520250 207521000
ACRO207520250EA 0 CNY
ACRO207520250 ACRO207521000
四甲基氢氧化铵五水合物 97%
四甲基氢氧化铵五水合物
分子式: C₄H₁₃NO·5H₂O
分子量: 181.23 g/mol
溶点: 62…71 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149566
CAS号: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN号: 3423
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Hygroscopic powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 73 °C
Titration with HCl ≥96.0 %