硫酸镁七水合物 ≥98%, purified
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 泻盐
VWRC25163.364EA 703 CNY
VWRC25163.364 VWRC25163.290
硫酸镁七水合物 ≥98%, purified
硫酸镁七水合物
分子式: MgSO₄·7H₂O
分子量: 246.48 g/mol
溶点: 1124 °C
密度: 2.66 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00149785
CAS号: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Insoluble matter Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm