硫酸镁七水合物 ACS
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 泻盐
VWRC0662-1KGEA 1552 CNY
VWRC0662-1KG VWRC0662-2.5KG VWRC0662-500G
硫酸镁七水合物 ACS
硫酸镁七水合物
分子式: MgSO₄·7H₂O
分子量: 246.48 g/mol
溶点: 1124
密度: 2.66 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149785
CAS号: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
现在订购
产品技术规格
Ammonium <0.002%
Calcium ≤0.02%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
Nitrate ≤0.002%
pH (5%, water) @25 °C 5 – 8.2
Potassium ≤0.005%
Purity 98 – 102%
Sodium ≤0.005%
Strontium ≤0.005%