氢氧化钡八水合物 98+% analysis_for
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
203140010 203142500
ACRO203140010EA 0 CNY
ACRO203140010 ACRO203142500
氢氧化钡八水合物 98+% analysis_for
氢氧化钡八水合物
分子式: Ba(OH)₂·8H₂O
分子量: 315.47 g/mol
沸点: 780
溶点: 78
密度: 2.18 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149152
CAS号: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN号: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00980
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Barium carbonate ≤2 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1.5 %
Sulfur (S) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in HCl)