溴化镁六水合物 99+% for analysis
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
202510010 202512500
ACRO202510010EA 0 CNY
ACRO202510010 ACRO202512500
溴化镁六水合物 99+% for analysis
溴化镁六水合物
分子式: Br₂Mg·6H₂O
分子量: 292.2 g/mol
溶点: 165 °C (dec.)
MDL编号: MFCD00149780
CAS号: 13446-53-2
EINECS: 232-170-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm