硫酸铝钾 ≥97%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
VWRC21098.293EA 415 CNY
VWRC21098.293 VWRC21098.362
硫酸铝钾 ≥97%, TECHNICAL
硫酸铝钾
分子式: AlK(SO₄)₂·12H₂O
密度: 1,72 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149143
CAS号: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
REACH: 01-2119960162-44
Merck Index: 12,00373
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %