硫酸铝钾 98+% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
423260050 423265000
ACRO423260050EA 0 CNY
ACRO423260050 ACRO423265000
硫酸铝钾 98+% ACS
硫酸铝钾
分子式: AlK(SO₄)₂·12H₂O
溶点: 92 °C
密度: 1,72 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149143
CAS号: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %