磷酸氢二钾三水合物, EMSURE® for analysis, Supelco®
供应商: Merck
Synonyms: 磷酸二钾, 无水磷酸氢二钾, 磷酸氢二钾
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05099.1000 1.05099.5000
MERC1.05099.1000EA 0 CNY
MERC1.05099.1000 MERC1.05099.5000
磷酸氢二钾三水合物, EMSURE® for analysis, Supelco®
磷酸氢二钾三水合物
分子式: K₂HPO₄·3H₂O
分子量: 228.22 g/mol
沸点: ∼340 °C (1013 hPa)
密度: 2.504 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149926
CAS号: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
现在订购
产品技术规格
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 340 °C decomposes,(anhydrous substance)
Molar Mass 228.23 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 9.2 - 9.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)