六氰基亚铁(II)酸钾 ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 亚铁氰化钾, 黄血盐
VWRC26816.232EA 497 CNY
VWRC26816.232 VWRC26816.298
六氰基亚铁(II)酸钾 ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
六氰基亚铁(II)酸钾
分子式: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
分子量: 422.39 g/mol
溶点: 70
密度: 1.889 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00167023
CAS号: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.0 %
Ba (Barium) Passes test
Insolubility in water Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %