六氰基亚铁(II)酸钾 ≥96%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 亚铁氰化钾, 黄血盐
VWRC26812.295EA 818 CNY
VWRC26812.295 VWRC26812.460
六氰基亚铁(II)酸钾 ≥96%, TECHNICAL
六氰基亚铁(II)酸钾
分子式: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
分子量: 422.39 g/mol
溶点: 70
密度: 1.889 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00167023
CAS号: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 96 %