六氰基亚铁(II)酸钾 98.5% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
424130050 424135000
ACRO424130050EA 0 CNY
ACRO424130050 ACRO424135000
六氰基亚铁(II)酸钾 98.5% ACS
六氰基亚铁(II)酸钾
分子式: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
溶点: 70 °C
密度: 1,85 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00167023
CAS号: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 98.5 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.005 %