氯化金(III)
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
四氯金酸, 四氯金酸氢, 氯金酸
223620010
223620050
ACRO223620010EA
0
CNY
ACRO223620010
ACRO223620050
氯化金(III)
氯化金(III)
分子式:
HAuCl₄·H₂O 分子量: 357.8 g/mol 溶点: 30 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00149903 CAS号: 27988-77-8 EINECS: 240-948-4 UN号: 3260 ADR: 8 II |
产品技术规格
Appearance | Yellow to orange Powder or crystals and/or chunks |
Gold (Au) | ≥49 % |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in diethyl ether) |
Alkalies+oth.metals (SO4) | ≤0.2 % |