对甲苯磺酸, Sigma-Aldrich®

供应商: Merck
Warning

Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate

M-Clarity™ quality level = MQ200

402885-100G 402885-500G 402885-5G
SIAL402885-100GEA 0 CNY
SIAL402885-100G SIAL402885-500G SIAL402885-5G
对甲苯磺酸, Sigma-Aldrich®
对甲苯磺酸
分子式: C₇H₈O₃S·1H₂O
分子量: 190.22 g/mol
溶点: 102…104 °C
密度: 1.24 g/cm³ (20 °C)
闪点: 180
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00142137
CAS号: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN号: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09671

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR