对甲苯磺酸 97.5%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
171780010 171780025 171785000
ACRO171780010EA 0 CNY
ACRO171780010 ACRO171780025 ACRO171785000
对甲苯磺酸 97.5%, pure
对甲苯磺酸
分子式: C₇H₈O₃S·1H₂O
分子量: 190.22 g/mol
溶点: 100…108 °C
闪点: 180
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00142137
CAS号: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN号: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09671
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.5 %