苔黑酚一水合物 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 5-甲基间苯二酚
129550250 129551000
ACRO129550250EA 0 CNY
ACRO129550250 ACRO129551000
苔黑酚一水合物 99%
苔黑酚一水合物
分子式: C₇H₈O₂·1H₂O
沸点: 290 °C (760 mmHg)
溶点: 56…61 °C
密度: 1,29 g/cm³ (4 °C)
闪点: 159 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149092
CAS号: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige to pink-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
Water 10 to 14 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light brown
HPLC ≥98.5 %