1,3,5-三羟基苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
间苯三酚
131040250
131041000
ACRO131040250EA
0
CNY
ACRO131040250
ACRO131041000
1,3,5-三羟基苯 99%
1,3,5-三羟基苯
分子式:
C₆H₆O₃·2H₂O 分子量: 162.14 g/mol 溶点: 218…221 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00149090 CAS号: 6099-90-7 EINECS: 203-611-2 Merck Index: 13,07413 |
产品技术规格
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
GC | ≥96.0 % |