乙二胺四乙酸二钠盐二水合物, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: 依地酸, EDTA, 乙二胺四乙酸二钠, 依地酸盐, 依地酸二钠
M-Clarity™ quality level = MQ300
E5134-100G E5134-250G
SIALE5134-100GEA 0 CNY
SIALE5134-100G SIALE5134-250G
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物, Sigma-Aldrich®
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物
分子式: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
分子量: 372.24 g/mol
溶点: 255
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150037
CAS号: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM