乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
VWRC20296.291EA 878 CNY
VWRC20296.291 VWRC20296.360 VWRC20296.462
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 ≥98%, TECHNICAL
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物
分子式: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
溶点: 255 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150037
CAS号: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %