乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 ≥99% 用于生物技术
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
依地酸
, 依地酸盐
, 乙二胺四乙酸二钠
, 依地酸二钠
, EDTA
VWRC0105-1KGEA
0
CNY
VWRC0105-1KG
VWRC0105-12KG
VWRC0105-2.5KG
VWRC0105-500G
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 ≥99% 用于生物技术
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物
A reversible metalloprotease inhibitor useful for chelating metal ions.
分子式:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O 分子量: 372,24 g/mol 溶点: 255 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00150037 CAS号: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
产品技术规格
DNase | none detected |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.005% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.01% |
Loss on Drying | 8.7 – 11.4% |
Nitrilotriacetic Acid | ≤0.1% |
pH (5%, Water) @25 °C | 4.0 – 6.0 |
Protease | none detected |
Purity | ≥99% |
RNase | none detected |