乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 99+% 用于分析
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 依地酸依地酸盐乙二胺四乙酸二钠依地酸二钠EDTA
ACRO147855000EA 0 CNY
ACRO147855000 ACRO147850050 ACRO147850010 ACRO147851000
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 99+% 用于分析
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物
分子式: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
分子量: 372,24 g/mol
溶点: 252 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150037
CAS号: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Loss on drying ≤11.4 % (200°C, 3 h)
pH 4.0 to 6.0 (1 % at 20°C)
Iron (Fe) ≤80 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm