柠檬酸钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
VWRC27830.294EA 548 CNY
VWRC27830.294 VWRC27830.363 VWRC27830.460
柠檬酸钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
柠檬酸钠
分子式: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
溶点: 150 °C
密度: 1,76 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150031
CAS号: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
REACH: 01-2119457027-40
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm