柠檬酸钠 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 柠檬酸三钠, 柠檬酸
227130010 227135000
ACRO227130010EA 0 CNY
ACRO227130010 ACRO227135000
柠檬酸钠 99%, pure
柠檬酸钠
分子式: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
分子量: 294.1 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150031
CAS号: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 11 to 13 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %