柠檬酸一水合物, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
|
Warning
|
Synonyms:
一水柠檬酸
M-Clarity™ quality level = MQ200
C1909-25G
C1909-500G
SIALC1909-25GEA
0
CNY
SIALC1909-25G
SIALC1909-500G
柠檬酸一水合物, Sigma-Aldrich®
柠檬酸一水合物
分子式:
C₆H₈O₇.H₂O 分子量: 210.14 g/mol 溶点: 135…152 °C 密度: 1.552 g/cm³ (20 °C) 闪点: 173.9 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00149972 CAS号: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Merck Index: 13,02350 |