草酸二水合物, high purity
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 乙二酸
VWRC0326-1KGEA 2972 CNY
VWRC0326-1KG VWRC0326-500G
草酸二水合物, high purity
草酸二水合物
分子式: HO₂CCO₂H·2H₂O
沸点: 149…160 °C (1013 hPa)
溶点: 101 °C
密度: 1,65 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149102
CAS号: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN号: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Ash <0.2%
Chloride <0.005%
Insolubles <0.05%
Iron <0.005%
Purity >99%