醋酸锰 99+% 用于分析
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
205660250 205665000
ACRO205660250EA 0 CNY
ACRO205660250 ACRO205665000
醋酸锰 99+% 用于分析
醋酸锰
分子式: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
溶点: >300 °C
密度: 1,58 g/cm³ (20 °C)
闪点: >130 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00062552
CAS号: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746
现在订购
产品技术规格
Appearance Light pink Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 6 to 7 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)