乙酸铜一水合物 98+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 醋酸铜
203121000 203125000
ACRO203121000EA 0 CNY
ACRO203121000 ACRO203125000
乙酸铜一水合物 98+%, extra pure
乙酸铜一水合物
分子式: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
分子量: 199.65 g/mol
沸点: 240 °C (760 mmHg)
溶点: 115 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149570
CAS号: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN号: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02651
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %