乙酸钠 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 乙酸
VWRC27650.292EA 679 CNY
VWRC27650.292 VWRC27650.361
乙酸钠 ≥98%, GPR RECTAPUR®
乙酸钠
分子式: H₃CCOONa
分子量: 82.03 g/mol
沸点: 881.4 °C (1013 hPa)
溶点: 324
密度: 1.528 g/cm³ (20 °C)
闪点: >250 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012459
CAS号: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm