乙酸钠三水合物 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 乙酸
VWRC27648.294EA 423 CNY
VWRC27648.294 VWRC27648.363
乙酸钠三水合物 ≥98%, GPR RECTAPUR®
乙酸钠三水合物
分子式: H₃CCOONa·3H₂O
分子量: 136.08 g/mol
沸点: 120…123 °C (1013 hPa)
溶点: 58
密度: 1.4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00071557
CAS号: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm