乙酸钠三水合物 99-101% ACS
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 乙酸
VWRC0530-1KGEA 858 CNY
VWRC0530-1KG VWRC0530-2.5KG VWRC0530-500G
乙酸钠三水合物 99-101% ACS
乙酸钠三水合物
分子式: H₃CCOONa·3H₂O
分子量: 136.08 g/mol
沸点: 120 – 123 °C (1013 hPa)
溶点: 58
密度: 1.4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00071557
CAS号: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
Permanganate Reducers Test Pass
pH (5%, Water) @25 °C 7.5 - 9.2
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Purity 99 – 101%
Sulphate ≤0.002%