乙酸钠三水合物 99+% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
424260010 424260250
ACRO424260010EA 0 CNY
ACRO424260010 ACRO424260250
乙酸钠三水合物 99+% ACS
乙酸钠三水合物
分子式: H₃CCOONa·3H₂O
沸点: 120 - 123 °C (1013 hPa)
溶点: 58 °C
密度: 1,4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00071557
CAS号: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Transparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 7.5 to 9.2 (5 % at 25.0°C)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
KMnO4-reducing substance Passes test