氨基脲盐酸盐 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-氨基脲, 氨基甲酰肼
132641000 132645000
ACRO132641000EA 0 CNY
ACRO132641000 ACRO132645000
氨基脲盐酸盐 99+%
氨基脲盐酸盐
分子式: CH₆ClN₃O
溶点: 170…178 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013009
CAS号: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 178 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with KIO3 ≥99.0 %