羟胺盐酸盐 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 盐酸羟胺
270100010 270101000 270102500
ACRO270100010EA 0 CNY
ACRO270100010 ACRO270101000 ACRO270102500
羟胺盐酸盐 99+%
羟胺盐酸盐
分子式: NH₂OH·HCl
沸点: 306 °C (1013 hPa)
溶点: 155…158 °C (dec.)
密度: 1,67 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00051089
CAS号: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN号: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %