盐酸胍, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Warning
50933-1KG 50933-50G
SIAL50933-1KGEA 0 CNY
SIAL50933-1KG SIAL50933-50G
盐酸胍, Sigma-Aldrich®
盐酸胍
分子式: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
溶点: 185 °C
密度: 1,354 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013026
CAS号: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM