三氯化铁 41% in aqueous solution, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC24212.298EA 515 CNY
VWRC24212.298 VWRC24212.367 VWRC24212.447
三氯化铁 41% in aqueous solution, TECHNICAL
三氯化铁
分子式: FeCl₃
MDL编号: MFCD00011005
CAS号: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN号: 2582
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Assay 38 - 42 %