硫化铵 20% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC21352.292EA 1311 CNY
VWRC21352.292 VWRC21352.441
硫化铵 20% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
硫化铵
分子式: H₈N₂S
分子量: 68.14 g/mol
溶点: -18
密度: 0.99
MDL编号: MFCD00010892
CAS号: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN号: 2683
ADR: 8 (3, 6.1) II
Merck Index: 13,00560
现在订购
产品技术规格
Assay (as (NH4)2S from sulphide) 17 - 23 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %