氨水 分析级 ∼32%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC21192.298EA 239 CNY
VWRC21192.298 VWRC21192.323 VWRC21192.367
氨水 分析级 ∼32%, GPR RECTAPUR®
氨水 分析级
分子式: NH₃
沸点: 32…37,7 °C (1013 hPa)
密度: 0,88 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00066650
CAS号: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN号: 2672
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Assay 28 - 33 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
CO3 (Carbonate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm