氨水 分析级 28%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC21182.294EA 242 CNY
VWRC21182.294 VWRC21182.363
氨水 分析级 28%, GPR RECTAPUR®
氨水 分析级
分子式: NH₃
沸点: 32…37,7 °C (1013 hPa)
密度: 0,898 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00066650
CAS号: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN号: 2672
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Assay 28 - 32 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm