氨水 分析级 25%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC21191.364EA
0
CNY
VWRC21191.364
VWRC21191.450
氨水 分析级 25%, TECHNICAL
氨水 分析级
分子式:
NH₃ 分子量: 35,05 g/mol 沸点: 32…37,7 °C (1013 hPa) 溶点: –60…–57,5 °C 密度: 0,907 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00066650 CAS号: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN号: 2672 ADR: 8,III |
产品技术规格
Assay | Min. 24 - 26 % |