氨水 分析级 20%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC21180.242EA 471 CNY
VWRC21180.242 VWRC21180.297 VWRC21180.366 VWRC21180.446
氨水 分析级 20%, GPR RECTAPUR®
氨水 分析级
分子式: NH₃
密度: 0,92 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00066650
CAS号: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN号: 2672
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Assay 18 - 22 %
Density (20/4) 0.910 - 0.930
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm