四甲基氢氧化铵 25% (w / w) 在甲醇中
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
138351000 138355000
ACRO138351000EA 0 CNY
ACRO138351000 ACRO138355000
四甲基氢氧化铵 25% (w / w) 在甲醇中
四甲基氢氧化铵
分子式: C₄H₁₃NO
溶点: –98 °C
密度: 0,9 g/cm³
闪点: 6 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008280
CAS号: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN号: 3286
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 24.5 to 26.0 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate)