碘 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
VWRC30914.238EA 629 CNY
VWRC30914.238 VWRC30914.295
碘 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
分子式: I₂
分子量: 253.81 g/mol
沸点: 184.3
溶点: 114
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011355
CAS号: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN号: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed