碘 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
VWRC30917.295EA
514
CNY
VWRC30917.295
VWRC30917.320
碘 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
碘
分子式:
I₂ 分子量: 253.81 g/mol 沸点: 184.3 溶点: 114 密度: 1.032 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011355 CAS号: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN号: 3264 ADR: 8 II Merck Index: 13,05036 |
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0499 - 0.0501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |