硫氰酸铵 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 硫氰化铵
VWRC31961.294EA 386 CNY
VWRC31961.294 VWRC31961.328
硫氰酸铵 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
硫氰酸铵
分子式: NH₄SCN
分子量: 76.12 g/mol
溶点: 150
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011428
CAS号: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed