四丁基氢氧化铵 0.1 mol/l (0.1 N) 在甲苯/甲醇中 用于在非水性介质中滴定
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
123531000
123535000
ACRO123531000EA
0
CNY
ACRO123531000
ACRO123535000
四丁基氢氧化铵 0.1 mol/l (0.1 N) 在甲苯/甲醇中 用于在非水性介质中滴定
四丁基氢氧化铵
分子式:
C₁₆H₃₇NO 密度: 0,85 g/cm³ 闪点: 4 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009425 CAS号: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN号: 1993 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to yellow Solution |
Titration with HClO4 | 0.09 to 0.11 M |
Melting point | 52 to 56 °C |
GC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |